Läs mer
BD Biosciences™ Quantibrite™ Phycoerytrin (PE) pärlor
Produktkod. 10626384
Change view
Kvantitet:
10 rör/kit
Produktkod. Kvantitet
10626384 10 rör/kit
1 options
Produktkod. 10626384 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 340495
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
PE-fluorescenskvantifieringskit för flödescytometrisk uppskattning av antikroppar bundna per cell.
  • Varje BD Quantibrite™ PE-röret innehåller en lyofiliserad pellet av pärlor konjugerad med fyra nivåer av fykoerytrin (PE).
  • Pelleten hålls fast i botten av röret av en hållare i rostfritt stål.
  • Antalet PE-molekyler per pärla på varje nivå varierar mellan partierna; partispecifik information ingår i varje kit.
  • Varje BD Quantibrite röret innehåller gelatin och natriumazid och är förpackat i en foliepåse.
  • Det finns 10 rör per kit.
  • BD Quantibrite PE-rör är designade för användning med PE-märkta monoklonala antikroppar i syfte att uppskatta ABC genom flödescytometri.
  • När du kör en BD Quantibrite PE-rör vid samma instrumentinställningar som analysen, FL2-axeln kan omvandlas till antalet PE-molekyler bundna per cell.
  • Genom att använda kända förhållanden mellan PE och antikroppar kan du sedan omvandla PE-molekyler per cell till antikroppar per cell.
  • Dessa faktorer, och andra som påverkar kvantifieringen, diskuteras i detalj i BD Quantibrite vitt papper.
  • Förvara foliepåsar vid 2 °C –°8 C och frys inte.
  • Skydda från exponering för ljus.
  • Reagenset är stabilt till det utgångsdatum som anges på påsens etikett när det förvaras enligt anvisningarna.
  • Rekonstituera pelleten omedelbart efter att röret har tagits ur påsen.
  • Den rekonstituerade pelleten är stabil i 24 timmar när den skyddas från ljus och förvaras vid 2 °C– 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 rör/kit
Kvantitet 10 rör/kit
Produkttyp Phycoerytrin (PE) pärlor