Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Lysisblandning
Beskrivning
QuantiGene Lysisblandning används för att lysera celler från cellkultur eller helblod, för att frigöra mål-RNA som kan kvantifieras med QuantiGene analyser. QuantiGene Lysisblandning är en av två komponenter i QuantiGene provbehandlingskit för celler och helblod, och är avsedd att komplettera dessa kit när ytterligare volym behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Multigenuttryck |
| Produktlinje | QuantiGene |
| Produkttyp | Celllysbuffert |
| Kvantitet | 120 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |