Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Provbehandlingskit, blodprover
Description
Detta QuantiGene provbehandlingskit för blodprover innehåller reagenser och instruktioner för tillverkning av celllysater från helblodsprover för användning i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser för RNA- eller DNA-mål.
- Lättföljda instruktioner
- Bevarar RNA/DNA:s integritet utan nedbrytning
- Välj metoden som matchar ditt helblod eller torkade blodfläckprov
Vad du får
Kitet innehåller vår egen lysblandning, proteinas K, samt detaljerade instruktioner för att förbereda helblod från heparin-, citrat- eller EDTA-rör, PAXgene blod-RNA-rör, Tempus™ blod-RNA-rör eller från torkade blodfläckar framställda från standard antikoagulanta venösa blod eller fingerstick.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | • 10 ml Lysisblandning, lagra vid 15 °C till 30 °C • 625 μl Proteinas K (50 μg/μl), lagra vid -20 °C |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Blod |
| Produktlinje | QuantiGene |
| Produkttyp | Provbehandlingskit |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Frakt skick | Blue Ice |