Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Provbearbetningskit, odlade celler
Beskrivning
Detta QuantiGene provbehandlingskit för odlade celler innehåller reagenser och instruktioner för framställning av celllysater för användning i QuantiGene Singleplex samt Plex QuantiGene analyser för RNA-mål och QuantiGene Plex DNA-analyser för DNA-mål.
- Lättföljda instruktioner
- Bevarar RNA/DNA:s integritet utan nedbrytning
- Välj metoden som matchar ditt odlade cellprov
Vad du får
QuantiGene Sample Processing Kit för odlade celler innehåller vår proprietära lysblandning, proteinas K och detaljerade instruktioner för att förbereda celllysat från odlade celler.
Framgång i celllys
Nyckelfaktorer som påverkar cellernas fullständiga lysering inkluderar:
- Lysblandningen
- Proteinas K
- Virvelbildning eller pipettering av provet
- Förvaring av lysaterna vid -80 °C
- Ruvning vid 50 °C
Protokollen som medföljer QuantiGene Sample Processing Kit för odlade celler använder en kombination av dessa faktorer för att säkerställa fullständig lysering av proverna. Dessutom ger lysblandningen de rätta jonförhållandena för nattens hybridisering i analyserna QuantiGene .
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 350 ml lysblandning, lagra vid 15 °C till 30 °C • 3,5 ml proteinas K (50 μg/μl), lagra vid -20 °C |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Cellkulturer |
| Produktlinje | QuantiGene |
| Produkttyp | Provbehandlingskit |
| Kvantitet | 50 plattor |
| Frakt skick | Blue Ice |