Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Provbehandlingskit, FFPE-prover
Produktkod. 31942263
Change view
Kvantitet:
10 Samples
100 Samples
25 Samples
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31942263 100 Samples
32044511 10 Samples
32044368 25 Samples
32045044 100 Samples
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31942263 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QS0109
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
QuantiGene Sample Processing Kit för formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) prover innehåller reagenser och instruktioner för framställning av vävnadshomogenater från FFPE-vävnadsprover för användning i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser för RNA- eller DNA-mål.
QuantiGene Sample Processing Kit för formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE)-prover innehåller reagenser och instruktioner för framställning av vävnadshomogenater från FFPE-vävnadsprover för användning i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser för RNA- eller DNA-mål. H &E-färgade glasprov är kompatibla med QuantiGene analyser.
  • Lättföljda instruktioner
  • Bevarar RNA/DNA:s integritet utan nedbrytning
  • Välj metoden som matchar ditt FFPE-vävnadsprov
Vad du får
QuantiGene Sample Processing Kit för FFPE-prover innehåller vår proprietära homogeniseringslösning, proteinas K, och detaljerade instruktioner för att förbereda vävnadshomogenater från FFPE-vävnadssektioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 75 ml homogeniseringslösning, lagra vid 15 °C till 30 °C
• 360 μl Proteinas K (50 μg/μl), lagra vid -20 °C
Formatera Sats
Provtyp FFPE
Produktlinje QuantiGene
Produkttyp Provbehandlingskit
Kvantitet 100 Samples
Frakt skick Blue Ice