Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Provbehandlingskit, vävnader
Produktkod. 31941713
Change view
Kvantitet:
10 Samples
100 Samples
25 Samples
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31941713 100 Samples
32044554 10 Samples
32045154 25 Samples
32045111 100 Samples
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31941713 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QS0106
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
QuantiGene Provbehandlingskit för vävnader innehåller reagenser och instruktioner för framställning av vävnadshomogenater från färska eller frysta djur- eller växtvävnader för användning i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser för RNA- eller DNA-mål.
QuantiGene Provbehandlingskit för vävnader innehåller reagenser och instruktioner för framställning av vävnadshomogenater från färska eller frysta djur- eller växtvävnader för användning i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser för RNA- eller DNA-mål.
  • Lättföljda instruktioner
  • Bevarar RNA/DNA:s integritet utan nedbrytning
  • Välj metoden som matchar ditt vävnadsprov
Vad du får
QuantiGene Sample Processing Kit för vävnader innehåller vår patenterade homogeniseringslösning, proteinas K, och detaljerade instruktioner för att förbereda homogeniserad vävnad från olika vävnadskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 75 ml homogeniseringslösning, lagra vid 15 °C till 30 °C
• 360 μl Proteinas K (50 μg/μl), lagra vid -20 °C
Formatera Sats
Provtyp Vävnad
Produktlinje QuantiGene
Produkttyp Provbehandlingskit
Kvantitet 100 Samples
Frakt skick Blue Ice