Läs mer
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human IL-1 beta
Produktkod. 30001941
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001941 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001941 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For use with catalog number QLB00B
The QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 is designed for use in the QuantiGlo immunoassay for human IL-1β. This product is intended for research use only.
  • Components: Contains <0.1% sodium azide.
  • Storage: Stable under normal ambient, storage, and handling temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter IL-1 beta (IL-1F2)
Typ Immunoassay Control Set
Gen-ID (Entrez) 3553
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human
Form Lyophilized