Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1062 Human Amphiregulin
Product Code. 30001903
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Unit Size:
Each
Product Code. Quantity Unit Size
30001903 1 Each Each
1 options
Product Code. 30001903 Supplier R&D Systems™ Supplier No. QC40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with catalog number DAR00
Quantikine Immunoassay Control Set for human amphiregulin, designed for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Application: Control
  • Species Reactivity: Human
  • Format: Lyophilized
  • Composition: Buffered protein solution with preservatives (contains ProClin 300)
  • Contents: Recombinant human cytokines at low, medium, and high concentrations
  • Storage: Store unreconstituted controls at 2°C to 8°C; stable for at least 6 months from receipt. Reconstituted controls may be stable at <-20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detectable Analytes Amphiregulin
Sample Type Biological Fluids
Type Immunoassay Control Set
Gene ID (Entrez) 374
Intended Use Control
Product Line R&D Systems
Quantity 1 Each
Source Human
Form Lyophilized
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.