Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1063 for Human PLA2G7
Produktkod. 30001968
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001968 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001968 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
For use with catalog number DPLG70
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter PLA2G7, PAF-AH, Lp-PLA2
Gen-ID (Entrez) 7941
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human