Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1155 for Human CRP
Produktkod. 18462060
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
18462060 1 st.
1 options
Produktkod. 18462060 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC70B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / 1 uppsättningar
    Save 116.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Should only be used for DCRP00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Gen-ID (Entrez) 1401
Kvantitet 1 st.