Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1178 for Human COMP
Produktkod. 30001976
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001976 1 vardera
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001976 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC66
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
For use with catalog number DCMP0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter COMP (Thrombospondin-5)
Gen-ID (Entrez) 1311
Avsedd användning Control
Kvantitet 1 vardera
Källa Human