Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1183 Human IL-28B
Beskrivning
Long Name: A Proliferation-inducing Ligand
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Typ | Quantikine Immunoassay Control Set 885 Human IL-28B |
| Gen-ID (Entrez) |
|
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |