Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 665 for Human Uteroglobin
Artikelnummer. 30001940
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 vardera
Artikelnummer. Kvantitet
30001940 1 vardera
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001940 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with catalog number DUGB00
These lyophilized controls are designed for use as quantitative controls for the determination of Uteroglobin concentrations in biological fluids.
  • Product Type: Immunoassay Control Set
  • Analyte: Human Uteroglobin
  • Matrix: Diluted porcine serum with preservatives
  • Format: Lyophilized
  • Intended Use: For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter Uteroglobin/SCGB1A1
Typ Immunoassay Control Set
Gen-ID (Entrez) 7356
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human
Form Lyophilized
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.