Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 858 for Human CD31
Tekniske data
Tekniske data
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbara analyter | CD31 (PECAM-1) |
| Gen-ID (Entrez) | 5175 |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Human |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?