Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 860 for Human TFPI
Produktkod. 18797759
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
18797759 1 vardera
1 options
Produktkod. 18797759 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2282.89 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 268.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For use with catalog number DTFP10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter TFPI
Gen-ID (Entrez) 7035
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human