Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1149 for Human Hepcidin
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Typ | Quantikine Immunoassay Control Set 881 for Human Hepcidin |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |