Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 884 Human FABP2/I-FABP
Produktkod. 30001955
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001955 1 vardera
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001955 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids
  • Prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • Contains recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations
  • Supplied lyophilized
  • Storage: Unreconstituted Controls should be stored at 2° to 8°C and are stable for at least 6 months from date of receipt. Depending on the analyte of interest, reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C. Users should evaluate the frozen stability of the controls in their application or discard after use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 189°C
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter FABP2 (I-FABP)
Typ ELISA Control
Gen-ID (Entrez) 2169, 25598
Avsedd användning Control
Frystorkat material Yes
Smältpunkt -40°C
Kvantitet 1 vardera
Källa Human, Rat
Stabilitet Unreconstituted Controls are stable for at least 6 months from date of receipt. Depending on the analyte of interest, reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C.
Form Liquid