Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1099 Human S100A8/S100A9
Beskrivning
Long Name: S100 Calcium Binding Protein A8/S100 Calcium Binding Protein A9
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Typ | Quantikine Immunoassay Control Set 893 Human S100A8/S100A9 |
| Gen-ID (Entrez) | 6279 (Human) |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Human |