Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 896 HIV-1 Gag p24
Produktkod. 30001918
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001918 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001918 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
p24 is a major viral core structural protein and its measurement is commonly used as indicator of HIV-1 infection and viral load
For use with catalog number DHP240B
Long Name: Human Immunodeficiency Virus Type 1 GAG/Group-specific Antigen core protein of 24 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Typ Quantikine Immunoassay Control Set 896 Human HIV-1 Gag p24
Gen-ID (Entrez) 155030 (Viral)
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera