Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1156, Human Total IL-18
Produktkod. 30001902
Change view
Innehåll och lagring:
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktkod. Innehåll och lagring
30001902 Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001902 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Immunoassay control set for Human Interleukin 18 protein levels.
Interleukin 18 (IL-18), also known as interferon-gamma-inducing factor (IGIF) and IL-1γ, is cytokine which shares biologic activities with IL-12 and structural similarities with IL-1 family of proteins. IL-18 was originally cloned from liver cells, has since been shown to be expressed by monocyte/macrophages, osteoblasts and keratinocytes. Caspase-1 (IL-1 beta-converting enzyme) has been implicated in physiological processing of pro-IL-18 to IL-18. Similarly to IL-12, human IL-18 has been shown to enhance NK cell activity in PBMC cultures. Human IL-18 has also been found to induce production IFN-γ and GM-CSF while inhibiting production of IL-10 by PBMC. On enriched human T cells, human IL-18 can enhance Th1 cytokine production and stimulate cell proliferation via IL-2-dependent pathway. In mouse system, IL-18 has been shown to be costimulatory factor for activation of Th1, but not Th2, cells. IL-18 was found to selectively enhance FasL-mediated cytotoxicity of Th1, but not Th0 or Th2, cells. IL-18 has also been shown to induce activated B cells to produce IFN-γ that inhibits IgE production.
  • Storage: Store unopened product at 2 to 8°C. Do not use past expiration date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Typ Control Set for ELISA Kit
Gen-ID (Entrez) 3606 (Human); 16173 (Mouse); 29197 (Rat); 397057 (Porcine); 574151 (Primate)
Avsedd användning For quantitative measurement of Interleukin 18 protein levels
Produktnamn Immunoassay Control Set 919
Källa Human
Target Gene Interleukin 18
For Research Use Only