Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 943 for Human TGF-alpha
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbara analyter | TGF-alpha |
| Gen-ID (Entrez) | 7039 |
| Avsedd användning | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Källa | Human |