Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 943 Human TRAIL/TNFSF10
Produktkod. 30001886
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
30001886 1 vardera
1 options
Produktkod. 30001886 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    2013.90 SEK / Paket med 1
    Save 116.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For use with catalog number DTRL00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbara analyter TRAIL/TNFSF10
Gen-ID (Entrez) 8743
Avsedd användning Control
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 1 vardera
Källa Human