Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Ammoniumtestremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Ljusgul till orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Möjliggör snabb och enkel bestämning av ammonium i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammoniumtestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
- Färdig att använda
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom 10 sekunder
- Utmärkt för industriavlopp och gödseltunga jordbruksområden på landsbygden
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Ljusgul till orange |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av ammonium |
| Examen | 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg/L NH4+ |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 10 sek. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- QUANTOFIX Ammonium
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution