Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Kloridtestremsor
Produktkod. 10167430 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färgindikator:
Brun till gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färgindikator unitSize
10167430 Brun till gul Paket med 100
1 options
Produktkod. 10167430 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91321
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Möjliggör snabb och enkel bestämning av klorid i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Kloridtestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
  • Färdig att använda
  • Snabb: ger tillförlitliga resultat inom en minut
  • Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
  • Hållbarhet: 2,5 år, lagra mellan 2-8 °C
Specifikationer
Färgindikator Brun till gul
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av klorid
Examen 0, 500, 1000, 1500, 2000,≥ 3000mg/L Cl-
Kvantitet 100 pack
Förvaringskrav Förvara mellan 2 −8 °C
Testtid 1 min.
Typ Semikvalitativ testremsa