Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Klortestremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vit till Röd/Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Färdig att använda
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom en minut
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vit till Röd/Violett |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av klor |
| Examen | 0, 1, 3, 10, 30, 100mg/L Cl2 |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 1 min. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- QUANTOFIX Chlorine
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: pyridine, potassiumcyanide