Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Koppar testremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vit till Röd/Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Möjliggör snabb och enkel bestämning av koppar i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Koppartestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
- Färdig att använda
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom 20 sekunder
- Utmärkt för galvaniseringsprocessen och vattenprovtagning
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Självlivslängd: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vit till Röd/Violett |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av koppar |
| Examen | 0, 10, 30, 100, 300 mg/L Cu1+ /2+ |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 20 sek. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |