Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nickel testremsor
Produktkod. 10100491 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vit till klarröd
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10100491
Brand: Macherey-Nagel™ 91305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör snabb och enkel bestämning av nickel i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nickeltestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
  • Färdig att använda
  • Snabb: ger tillförlitliga resultat inom 30 sekunder
  • Utmärkt för användning i metallpläteringsprocesser och galvaniseringslösningar
  • Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
  • Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Färgindikator Vit till klarröd
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av nickel
Examen 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Ni2+
Kvantitet 100 pack
Förvaringskrav 30 °C
Testtid 30 sek.
Typ Semikvalitativ testremsa