Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrat- och nitrittestremsor
Produktkod. 10384071 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färgindikator:
Vit till Röd/Violett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färgindikator unitSize
10384071 Vit till Röd/Violett Paket med 100
1 options
Produktkod. 10384071 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91313
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Möjliggör snabb och enkel bestämning av nitrat och nitrit i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- och nitrittestremsor är semikvantitativa, kommer förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
Möjliggör snabb och enkel bestämning av nitrat och nitrit i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- och nitrittestremsor är semikvantitativa, kommer förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
  • Snabb: ger tillförlitliga resultat inom en minut
  • Enkel dopp-och-läs-procedur
  • Utmärkt för användning inom livsmedels- och jordbruksindustrin
  • Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
  • Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Färgindikator Vit till Röd/Violett
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av nitrat och nitrit
Examen 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/L NO3- (nitrat), 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/L NO2- (nitrit)
Kvantitet 100 pack
Förvaringskrav 30 °C
Testtid 1 min.
Typ Semikvalitativ testremsa