Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrittestremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Gult till rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Möjliggör snabb och enkel bestämning av nitrit i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrittestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
- Färdig att använda
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom en minut
- Utmärkt för kontroll av kylsmörjmedel och vattenbruk/fiskodling
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollera med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Gult till rött |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av nitrit |
| Examen | 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/L NO 2 - |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 1 min. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |