Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxid 100 testremsor
Produktkod. 10159960 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färgindikator:
Vitt till blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färgindikator Förpackningsstorlek
10159960 Vitt till blått Paket med 100
1 options
Produktkod. 10159960 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91312
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Möjliggör snabb och enkel bestämning av peroxidnivåer i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 testremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
Möjliggör snabb och enkel bestämning av peroxidnivåer i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 testremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
  • Färdig att använda
  • Snabb: ger tillförlitliga resultat inom 15 sekunder
  • CE-märkt och lämplig att användas i vårdmiljön
  • Kan användas i kemiska laboratorier för att kontrollera organiska lösningsmedel
  • Testa för kvarvarande peroxid i rengöringsprocedurer med högeffektiva desinfektionsmedel
  • Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
  • Hållbarhet: 2,5 år, förvara i rumstemperatur
Specifikationer
Färgindikator Vitt till blått
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av peroxid 100
Examen 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/L H2O2
Kvantitet 100 pack
Förvaringskrav Rumstemperatur
Testtid 15 sek.
Typ Semikvalitativ testremsa