Beskrivning
Möjliggör snabb och enkel bestämning av peroxidnivåer i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000 testremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
- Färdig att använda
- Snabb: ger tillförlitligt resultat inom 45 sekunder
- Säkerställer optimal desinfektion och verifierar styrka
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vitt till brunt |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av peroxid 1000 |
| Examen | 0, 50, 150, 300, 500, 800, 1000mg/L H2O2 |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 15 sek. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |