Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxid 25 Semi-kvantitativa testremsor
Produktkod. 10528482 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färgindikator:
Vitt till blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färgindikator Förpackningsstorlek
10528482 Vitt till blått Paket med 100
1 options
Produktkod. 10528482 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91319
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk för att testa låga nivåer av peroxid i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 25 semikvantitativa testremsor använder en enkel dopp-och-läs-procedur och ger tillförlitliga resultat inom 15 sekunder.
  • Snabbt: de flesta tester kan utföras i 10s till 120s
  • Bekvämt: färdiga kit, förkalibrerade, innehåller all nödvändig utrustning och reagens
  • Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
  • Hållbarhet: 2. 5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Färgindikator Vitt till blått
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av peroxid 25
Examen 0, 0,5, 2, 5, 10, 25 mg/L H2O2
Kvantitet 100 pack
Förvaringskrav 30 °C
Testtid 15 sek.
Typ Semikvalitativ testremsa