Läs mer
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX™ Koppla av
Produktkod. 12753561 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Räckvidd:
Temperaturområde: 5 °C till 40 °C
Produktkod. Räckvidd
12753561 Temperaturområde: 5 °C till 40 °C
1 options
Produktkod. 12753561 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91346
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Reflektometer för utvärdering av teststickor. QUANTOFIX Relax är den idealiska enheten för objektiv utvärdering av våra QUANTOFIX teststickor.
Specifikationer
Räckvidd Temperaturområde: 5 °C till 40 °C