Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-Fix™ pH 3,–6 6,1 Teststickor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
3,6 till 6,1
Förpackningsstorlek:
100 enheter
Beskrivning
Testa snabbt och enkelt pH-värdet direkt vid intressepunkten, oavsett erfarenhet eller kemisk bakgrund. Macherey-Nagel™ pH-Fix™ pH-teststickor är långa handtag, no-bleed dipsticks som är redo att användas utan behov av kalibrering, installation eller underhåll.
Lättanvända teststickor är perfekta i en mängd olika miljöer som: kemiska laboratorier, industri, mejerier, produktion, universitet, skolor och livsmedelsförädling. De hydrofoba plastpinnarna har flera indikatorpapper förseglade på varje remsa för att täcka hela pH-området. pH bestäms genom jämförelse med den medföljande färgkartan.
- Lämplig för restkontroller i dialysatorer och för mätning av vaginalt pH-värde
- Extra långa stickor förhindrar kontakt mellan fingrar och provet och tillåter pH-testning i smala och djupa kärl
- Indikatorfärg är kovalent bundet på dynorna och blöder inte eller rinner —de kan lämnas i ett prov på obestämd tid utan kontaminering
- Färgskalan på teststickslådan möjliggör exakt jämförelse med färgen på teststicksdynan
- Ger enastående mätningar över det angivna pH-intervallet
- Finns i en lättöppnad platt box i fickstorlek med smarta hörn för att förhindra att remsor fastnar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad, ISO 13485 certifierad |
| pH-intervall | 3,6 till 6,1 |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av pH |
| Examen | 3.6, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 6.1 |
| Inkluderar | Färgkarta på kartong |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testmetod | Indikatorfärgämne |
| Testtid | Upp till 15 min., tills färgen på testfältet slutar ändras |
| Visa mer |