Beskrivning
Möjliggör snabb och enkel bestämning av sulfit i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfittestremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
- Snabb: ger tillförlitliga resultat inom 20 sekunder
- Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
- Hållbarhet: 2,5 år, förvara under 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vit till lax |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av sulfit |
| Examen | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L SO32- |
| Kvantitet | 100 pack |
| Förvaringskrav | 30 °C |
| Testtid | 20 sek. |
| Typ | Semikvalitativ testremsa |