Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Testremsor
Produktkod. 15171136 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Beskrivning:
Glutaraldehyd
LubriCheck
Perättiksyra 500
Silver
Totalt järn 1000
Räckvidd:
0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 % Glutaraldehyd
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/L perättiksyra
Färgkod:
Gul till blå
Gul till brun
Gul till grön
Klar orange till magenta
Vit till mörkröd
För användning med (applikation):
Bestämning av glutaraldehyd
Bestämning av kaliumhydroxid
Bestämning av perättiksyra
Bestämning av silver
Bestämning av totalt järn 1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Räckvidd Färgkod För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15171136 Silver 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag Gul till brun Bestämning av silver Varje
11807073 Perättiksyra 500 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/L perättiksyra Gul till grön Bestämning av perättiksyra Paket med 100
11396594 Glutaraldehyd 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 % Glutaraldehyd Klar orange till magenta Bestämning av glutaraldehyd Varje
10078222 LubriCheck 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L KOH Gul till blå Bestämning av kaliumhydroxid Paket med 100
11306574 Totalt järn 1000 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+ Vit till mörkröd Bestämning av totalt järn 1000 Varje
12691515 Totalt järn 1000 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+ Vit till mörkröd Bestämning av totalt järn 1000 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15171136 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.95 SEK
    327.16 SEK / Paket med 1
    Save 52.79 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför snabba, enkla analyser på plats. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Testremsor är färdiga att använda semikvantitativa tester som ändrar färg beroende på koncentrationen av analyten i provet. Läs resultat med hjälp av färgskalan eller med Quantofix™ Koppla av.
Quantofix™ teststickor uppfyller alla krav på ett modernt snabbtest. Analytiska proffs såväl som tillfälliga testare uppskattar testremsorna för snabb och enkel analys direkt vid intressepunkten. Ofta används dessa tester för att snabbt kontrollera om viktiga parametrar ligger inom det önskade området. De levererar ett omedelbart resultat och möjliggör därmed snabb respons.
  • Snabb
    • Bara dopp& Läsa
    • Resultat inom några sekunder
    • Alltid redo att användas
  • Lätt
    • Ingen kalibrering
    • Inget underhåll
    • Inga tillbehör
  • Pålitlig
    • Torkmedel i proppen för optimalt skydd av remsorna mot fukt
    • Färgkarta bekräftad med spårbara standarder
    • Automatisk utvärdering med Quantofix™ Slappna av för säker dokumentation
Specifikationer
Färgkod Gul till brun
Beskrivning Silver
Koncentration 0 till 10 mg/L
Detekterbara analyter Silver
Formatera Semikvalitativa testremsor
Typ Silversulfid
För användning med (applikation) Bestämning av silver
Kvantitet 100 pack
Räckvidd 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag
Testtid 15 sek.