Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 paket
Produktkod. 16110371 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års ABRC Support PLUS
1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkare + 3 års ABRC support PLUS
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Excitation:
Ljusstark LED
eller 450/450 till 600 nm läskapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring Garanti Excitation Förpackningsstorlek
16110371 Ingen PC 1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument Ljusstark LED Varje
16150361 Ingen PC 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) eller 450/450 till 600 nm läskapacitet -
16120361 Ingen PC 1 års tillverkare + 1 års ABRC Support PLUS Ljusstark LED Varje
16180361 Ingen PC 1 års tillverkare + 3 års ABRC support PLUS Ljusstark LED -
16120371 PC (laptop) 1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument eller 450/450 till 600 nm läskapacitet -
16160361 PC (laptop) 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Ljusstark LED -
16130361 PC (laptop) 1 års tillverkare + 1 års ABRC Support PLUS eller 450/450 till 600 nm läskapacitet -
16190361 PC (laptop) 1 års tillverkare + 3 års ABRC support PLUS Ljusstark LED -
16130371 PC (torn) 1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument Ljusstark LED Varje
16170361 PC (torn) 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) Ljusstark LED -
16140361 PC (torn) 1 års tillverkare + 1 års ABRC Support PLUS Ljusstark LED Varje
16100371 PC (torn) 1 års tillverkare + 3 års ABRC support PLUS Ljusstark LED Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16110371 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A42876
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Erbjuder grundläggande funktioner idealiska för de som är nybörjare i qPCR eller de som har en begränsad budget. Trots sin prisvärdhet erbjuder QuantStudio 1-systemet kvalitet, tillförlitlighet och avancerad användarupplevelse.
  • Pekskärm —en stor 8,5-tums interaktiv pekskärm
  • Fast black—ett fast 96-brunnars, 0,2 ml isotermiskt block med en lättöppnad manuell låda
  • Reaktionsvolym —10–100μ l
  • Multiplexingsförmåga—erbjuder de tre mest använda excitations- och emissionsfiltren: FAM, VIC och ROX
  • Protokoll—föroptimerade protokollmallar
  • Programvara — intuitiv programvara som stöder analys via webbläsare eller stationär dator
  • Färgämnen—tre filter kalibrerade för FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE och JUN/ROX/Texas Red-färgämnen
  • Känslighet —detekterar skillnader så små som 1,5-faldiga mängder i singleplex-reaktioner
  • Mått (H x B x D) och vikt —40 x 27 x 50 cm,< 26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Ingen PC
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument
Djup (metriskt) 50 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Max. Ramphastighet 3,5 °C/s
Beskrivning QuantStudio 1
Excitation Ljusstark LED
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Flerfaldig Upp till 3 mål
Förkalibrerade färgämnen FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red-färgämnen
Vikt 26 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar