Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 paket
Produktkod. 16160361 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års ABRC Support PLUS
1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkare + 3 års ABRC support PLUS
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Excitation:
Ljusstark LED
eller 450/450 till 600 nm läskapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16160361
Brand: Applied Biosystems™ A42871
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder grundläggande funktioner idealiska för de som är nybörjare i qPCR eller de som har en begränsad budget. Trots sin prisvärdhet erbjuder QuantStudio 1-systemet kvalitet, tillförlitlighet och avancerad användarupplevelse.
  • Pekskärm —en stor 8,5-tums interaktiv pekskärm
  • Fast black—ett fast 96-brunnars, 0,2 ml isotermiskt block med en lättöppnad manuell låda
  • Reaktionsvolym —10–100μ l
  • Multiplexingsförmåga—erbjuder de tre mest använda excitations- och emissionsfiltren: FAM, VIC och ROX
  • Protokoll—föroptimerade protokollmallar
  • Programvara — intuitiv programvara som stöder analys via webbläsare eller stationär dator
  • Färgämnen—tre filter kalibrerade för FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE och JUN/ROX/Texas Red-färgämnen
  • Känslighet —detekterar skillnader så små som 1,5-faldiga mängder i singleplex-reaktioner
  • Mått (H x B x D) och vikt —40 x 27 x 50 cm,< 26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Garanti 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 50 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Max. Ramphastighet 3,5 °C/s
Beskrivning QuantStudio 1
Excitation Ljusstark LED
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0,2 ml (96-brunnar)
Flerfaldig Upp till 3 mål
Förkalibrerade färgämnen FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red-färgämnen
Vikt 26 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar