Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 paket
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års ABRC Support PLUS
1 års tillverkare + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll), reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkare + 3 års ABRC support PLUS
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Excitation:
Ljusstark LED
eller 450/450 till 600 nm läskapacitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pekskärm —en stor 8,5-tums interaktiv pekskärm
- Fast black—ett fast 96-brunnars, 0,2 ml isotermiskt block med en lättöppnad manuell låda
- Reaktionsvolym —10–100μ l
- Multiplexingsförmåga—erbjuder de tre mest använda excitations- och emissionsfiltren: FAM, VIC och ROX
- Protokoll—föroptimerade protokollmallar
- Programvara — intuitiv programvara som stöder analys via webbläsare eller stationär dator
- Färgämnen—tre filter kalibrerade för FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE och JUN/ROX/Texas Red-färgämnen
- Känslighet —detekterar skillnader så små som 1,5-faldiga mängder i singleplex-reaktioner
- Mått (H x B x D) och vikt —40 x 27 x 50 cm,< 26 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | PC (torn) |
| Termisk enhetlighet | 0,4 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (metrisk) | 27 cm |
| Garanti | 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 50 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Max. Ramphastighet | 3,5 °C/s |
| Visa mer |