Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 PCR-system i realtid, 96-brunnar, 0,2 mL, stationär
Produktkod. 30019961 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
30019961 1 system
1 options
Produktkod. 30019961 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A40428
De Applied Biosystems QuantStudio 1 Real-Time PCR System gör kvalitet och tillförlitlighet till det praktiska valet. Detta prisvärda instrument erbjuder grundläggande funktioner idealiska för de som är nybörjare inom qPCR eller de som har en begränsad budget.
De Applied Biosystems QuantStudio 1 Real-Time PCR System gör kvalitet och tillförlitlighet till det praktiska valet. Detta prisvärda instrument erbjuder grundläggande funktioner idealiska för de som är nybörjare inom qPCR eller de som har en begränsad budget. Trots sin överkomliga pris, den QuantStudio 1-systemet erbjuder vår kvalitet, tillförlitlighet och avancerade användarupplevelse QuantStudio familj av instrument.
Funktioner av QuantStudio 1 system inkluderar:
  • Pekskärm —en stor 8,5-tums interaktiv pekskärm
  • Fast block —ett fast 96-brunnars, 0,2 ml isotermiskt block med en lättöppnad manuell låda
  • Multiplexeringsförmåga —erbjuder de tre mest använda excitations- och emissionsfiltren: FAM , VIC , och ROX
  • Protokoll —föroptimerade protokollmallar
  • Intuitiv —mjukvara som stöder analys via webbläsare eller stationär dator
  • Färger —tre filter kalibrerade för FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE och JUN/ROX/Texas Red färgämnen
  • Känslighet —detekterar skillnader så små som 1,5-faldiga mängder i singleplex-reaktioner
Thermo Fisher Connect
Thermo Fisher Connect med molnaktiverade tjänster ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Ladda upp data från instrumentet eller ladda upp dina egna filer var du än har webbåtkomst. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom Thermo Fisher Connect är webbläsarbaserade programvaruverktyg som är flexibla, snabba och lätta att använda.
Enkel att använda
De QuantStudio 1 Real-Time PCR System är kompakt i formen, fabrikskalibrerat och levererat i användarvänlig förpackning för att möjliggöra snabb och enkel installation för omedelbar användning. Den interaktiva pekskärmen ger en modern användarupplevelse, och den förenklade instrumentmjukvaran/föroptimerade protokollmallarna tillåter användare på alla erfarenhetsnivåer att snabbt ställa in och starta en körning.
Design och analysmjukvara
Alternativ 1:QuantStudio Molnprogramvara för design och analys
  • Stöder webbläsarbaserad systemkonfiguration med PC eller MAC-dator
  • Effektiviserad programvara för förbättrad användbarhet och svarstid
  • Möjliggör säker åtkomst av dina data när och var du vill Thermo Fisher Connect
  • Ingen programvara att installera, inga licenser och inga versioner att uppdatera
Alternativ 2:QuantStudio Design och analys skrivbordsprogramvara
  • Stöder traditionell samlokaliserad datorsystemkonfiguration på Windows™ 7 och Windows™ 10 OS
  • Effektiviserad programvara för förbättrad användbarhet och svarstid
  • Inga licenser att köpa
Resultat du kan lita på
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex teknologi, som har tre kopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med vit LED.
Känslig dataanalys
Upptäck förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 loggar av linjärt dynamiskt område.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla och optimerade protokoll, tillförlitliga analyser och reagens och intuitiv programvara är tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation, genreglering och mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Ej utbytbara
Formatera 96-brunnsplatta
Reaktionsvolymintervall 10 till 100μ L
För användning med (utrustning) QuantStudio™
Extern dator Skrivbord
Produktlinje Applied Biosystems™ QuantStudio
Visningstyp 8,5 tum Pekskärm
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Djup (metriskt) 50 cm
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Kvantitet 1 system
Vikt <26 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar