Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 PCR-system i realtid, 96-brunnar, 0,2 ml, bärbar dator
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems QuantStudio 1 Real-Time PCR-systemet gör kvalitet och tillförlitlighet till det praktiska valet. Detta prisvärda instrument erbjuder grundläggande funktioner som är idealiska för dem som är nya inom qPCR eller har en begränsad budget. Trots sin prisvärdhet erbjuder 1-systemet QuantStudio kvalitet, tillförlitlighet och avancerad användarupplevelse som vår QuantStudio instrumentfamilj har.
Funktioner i QuantStudio 1-systemet inkluderar:
- Pekskärm – är en stor 8,5-tums interaktiv pekskärm
- Fast block – ett fast 96-brunn, 0,2 ml isotermiskt block med en lättöppnad manuell låda
- Multiplexing-förmåga – erbjuder de tre mest använda excitations- och emissionsfiltren: FAM, VIC, och ROX
- Protokoll föroptimerade – protokollmallar
- Intuitiv mjukvara – som stödjer analys via webbläsare eller stationär dator
- Färgar – tre filter kalibrerade för FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE och JUN/ROX/Texas Red-färger
- Känslighet detekterar – skillnader så små som 1,5-faldiga mängder i singleplex-reaktioner
Thermo Fisher Connect
Thermo Fisher Connect med molnbaserade tjänster ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Ladda upp data från instrumentet eller ladda upp dina egna filer var du än har webbåtkomst. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler i Thermo Fisher Connect är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och lätta att använda.
Enkel att använda
QuantStudio 1 Real-Time PCR-systemet är kompakt i formen, fabrikskalibrerat och levereras i användarvänlig förpackning för att möjliggöra snabb och enkel installation för omedelbar användning. Den interaktiva pekskärmen ger en modern användarvänlighet, och den förenklade instrumentprogramvaran/föroptimerade protokollmallarna gör det möjligt för användare på alla erfarenhetsnivåer att snabbt ställa in och starta en körning.
Design- och analysprogramvara
Alternativ 1: QuantStudio Design och analys molnprogramvara
- Stöder webbläsarbaserad systemkonfiguration med PC eller MAC
- Strömlinjeformad mjukvara för förbättrad användbarhet och svarstid
- Möjliggör säker åtkomst till dina data när och var du vill via Thermo Fisher Connect
- Ingen programvara att installera, inga licenser och inga versioner att uppdatera
Alternativ 2: QuantStudio Design och analys skrivbordsprogramvara
- Stöder traditionell samlokaliserad datorsystemkonfiguration på Windows™ OS 7 och Windows™ 10
- Strömlinjeformad mjukvara för förbättrad användbarhet och svarstid
- Inga licenser att köpa
Resultat du kan lita på
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex teknik, som har tre kopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med vit LED.
Analys av känsliga data
Detektera förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla och optimerade protokoll, tillförlitliga analyser och reagenser samt intuitiv mjukvara finns tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation, genreglering och mer.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Ej utbytbara |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Reaktionsvolymintervall | 10 till 100μ L |
| Innehåll och lagring | Laptop |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ |
| Produktlinje | Applied Biosystems™ QuantStudio |
| Visningstyp | 8,5 tum Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (metrisk) | 27 cm |
| Djup (metriskt) | 50 cm |
| Visa mer |