Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 12K paket
Produktkod. 15721188 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
384-brunnar
96-brunnar, Snabb
Öppna Array Plates
Garanti:
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års fältservicereparation (med 1 planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år)
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring Blockkonfigurationer Garanti unitSize
15721188 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15731188 PC (laptop) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15771178 PC (torn) Öppna Array Plates 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
15781178 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15791178 PC (torn) 96-brunnar, Snabb 1 års tillverkares + 3 års fältservicereparation (med 1 planerat underhåll) Varje
15701188 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) Varje
15711188 PC (torn) 384-brunnar 1 års tillverkares + 3 års service på plats (med 1 planerat underhåll/år) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15721188 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A27570
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket flexibel, omfattande PCR-plattform i realtid som utnyttjar det bästa av Applied Biosystems realtidsteknik i ett enda instrument. Innehåller block som är lätta att byta och rymmer OpenArray™ tallrikar, TaqMan™ matriskort, 384-brunnar, 96-brunnar och FAST 96-brunnars tallrikar.
De QuantStudio™ 12K ’Systems intuitiva programvara, enkel pekskärmsinställning, automatiseringsintegration, enkelt blockbyte och lättanvänd OpenArray™ komponenter är designade för att du ska kunna komma igång direkt och minska antalet händer i tid. Planera för framtiden och spara tid, pengar och utrymme i ditt labb med det enda allt-i-ett qPCR-instrumentet som möjliggör ett brett utbud av applikationer med maximal genomströmning.
  • Innehåller fem utbytbara block: De QuantStudio™ 12K block rymmer 96-brunnar, FAST 96-brunn, 384-brunn, TaqMan™ matriskort och OpenArray™ plattor, för enkel skalning från 1 till 12 000 datapunkter i en enda körning. Öka genomströmningen när du dyker djupare in i din forskning, med bara ett instrument. När du börjar ditt projekt, börja med 96-brunnars formatexperiment och skala sedan upp till en högre genomströmning för att få de statistiskt signifikanta svaren du behöver. Dessutom kan du enkelt validera och screena dina mål av intresse med en utvald panel av gener med hjälp av nya format som t.ex. TaqMan™ matriskort och OpenArray™ tallrikar.
  • Kompatibel med ett komplett utbud av TaqMan™ analyser: De QuantStudio™ 12K-systemet är optimerat för att möjliggöra tydlig, ren data för alla TaqMan™ analyser som kan användas över ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, mikroRNA och små icke-kodande RNA, SNP-genotypning, proteinanalys, proteintermisk skiftning, högupplöst smältning, kopieantalvariation och patogendetektion. •Ger en sömlös switch från qPCR till digital PCR: Öka precisionen och känsligheten i ditt nukleinsyraexperiment genom att byta från qPCR till digitalt PCR-läge med QuantStudio™ Digitala PCR-kit och DigitalSuite™ Programvara med QuantStudio™ OpenArray™ blockera. •Ger sinnesfrid: Lämna tidigt på en fredag och övervaka körningar hemifrån, i vetskap om att systemet säkert kan lagra över 100 körningar. •Förbättrad OptiFlex™ System: Bygger på tillämpade biosystem’ proprietär teknologi, Enhanced OptiFlex™ Systemet ger förbättrad fluorescensdetektion för den exakta och känsliga dataanalys som krävs för att samla in 12 000 datapunkter i en enda körning.
  • Oöverträffad täckning och provgenomströmning: De OpenArray™ formatet påskyndar genomisk validering och screening, driver över 150 000 datapunkter per arbetsdag, vilket gör att de flesta projekt kan slutföras på dagar istället för veckor.
  • Enkel OpenArray™ arbetsflöde: QuantStudio™ Öppna Array™ plåtar kommer i ett fodral för att underlätta hanteringen och säkerställa optimal datakvalitet vid laddning av prover med hjälp av Accufill™ System. Ladda enkelt fyra arrayer i QuantStudio™ 12K-instrument för att uppnå över 12 000 datapunkter. Integrerad programvara för provspårning låter dig enkelt spåra dina prover under hela projektets gång.
  • Integrerade analys- och kvalitetssystem: Nytt intuitivt pekskärmsgränssnitt och integrerad kalenderfunktion gör det möjligt att schemalägga användningstiden på instrumentet. Ytterligare analysmjukvara som t.ex DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 och Genotyper v1.1 är tillgängliga för att hjälpa dig analysera hundratals mål och prover och uppnå den statistiska kraft du behöver.
  • High Resolution Melt (HRM): Använder den inbyggda MeltDoctor™ protokoll och kalibreringar kan du lägga mindre tid på att optimera löpningen och mer tid på att anpassa dina resultat. Definiera antalet varianter du vill se genom att snabbt ändra analysinställningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring PC (laptop)
Termisk enhetlighet 0,25 °C
Kapacitet 384
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 73.8 cm
Bredd (metrisk) 50.5 cm
Garanti 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 67.2 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Max. Ramphastighet 3,0 °C/s
Beskrivning QuantStudio 12K Flex
Excitation Förbättrat Optiflex System, vit LED
Upptäckt OpenArray: Coupled, 4 Emission, 4 Excitation; Alla andra block: frikopplade, 6 emissioner, 6 excitation
Förkalibrerade färgämnen FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
Vikt 69 kg
Blockkonfigurationer 384-brunnar