Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-färgs spektralkalibreringssats, 96 brunnar, 0,1 ml
Produktkod. 16309415
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
16309415 1 kit
1 options
Produktkod. 16309415 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A26342
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Detta lättanvända färgämneskalibreringssats fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,1 ml realtids-PCR-system.
De QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit innehåller följande:
• 96-brunnars 0,1 ml spektralkalibreringsplatta 1 (innehållande FAM , VIC , ROX , och SYBR färgämnen)
• 96-brunnars 0,1 ml spektralkalibreringsplatta 2 (innehållande ABY , JUN , och MUSTANG PURPLE färgämnen)
• 96-brunnars 0,1 ml spektralkalibreringsplatta 3 (innehållande TAMRA , NED , och Cy5 , färgämnen)
Denna kalibreringssats med flera färgämnen möjliggör samtidiga färgämneskalibreringar i enstaka plattor, vilket avsevärt minskar ansträngningen och tiden som krävs för färgämneskalibrering. Dessutom förbättrar formuleringarna av färgämnena i platta 2 resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera de fluorescerande spektra för respektive sönder som finns i dina realtids-PCR-experiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96-brunnar, 0,1 ml
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne VIC
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare)
Kapacitet 1 x 96-brunnars platta, 0,1 ml
Produktlinje QuantStudio
Produkttyp Kalibreringsplatta
För användning med (applikation) Spektralkalibrering
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 kit
Plattkompatibilitet 96-brunnar, 0,1 ml
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR