Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 10-färgs spektralkalibreringssats, 96 brunnar, 0,2 mL
Beskrivning
Detta lättanvända färgämneskalibreringssats fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden för FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ , ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , TAMRA™ , NED™ , och Cy 5 ™färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,2 ml realtids-PCR-system. Denna kalibreringssats med flera färgämnen möjliggör samtidiga färgämneskalibreringar i enstaka plattor, vilket avsevärt minskar ansträngningen och tiden som krävs för färgämneskalibrering. Dessutom förbättrar formuleringarna av färgämnena i platta 2 resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera de fluorescerande spektra för respektive sönder som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnar, 0,2 ml |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare) |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta |
| För användning med (applikation) | Spektralkalibrering |
| Frakt skick | Torr is |
| Volym (metrisk) termiskt blockprov | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1 kit |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnar, 0,2 ml |
| GC-rik PCR-prestanda | Låg |
| Visa mer |