Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplatta 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ färgämnen), 96 brunnar, 0,1 ml
Produktkod. 15830853 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15830853 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15830853 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A26336
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Plate fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för FAM™ , VIC™ , ROX™ , och SYBR™ färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,1 ml RT-PCR-system.
Det möjliggör samtidiga flera färgämneskalibreringar i en platta, vilket avsevärt minskar ansträngning och tid som krävs för färgämneskalibrering. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96-brunnar, 0,1 ml
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne VIC
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare)
Produktlinje FAM, QuantStudio, ROX, SYBR, VIC
Produkttyp Kalibreringsplatta
För användning med (applikation) Spektralkalibrering
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 tallrik
Plattkompatibilitet 96-brunnar, 0,1 ml
Kalibreringstyp Spektralkalibrering