Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplatta 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ färgämnen), 96 brunnar, 0,1 ml
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för ABY™ , JUN™ , och MUSTANG PURPLE™ färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,1 ml realtids-PCR-system. Det möjliggör samtidiga flera färgämneskalibreringar i en platta, vilket avsevärt minskar ansträngning och tid som krävs för färgämneskalibrering. Dessutom förbättrar formuleringarna av färgämnena i denna platta resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera de fluorescerande spektra för respektive sonder i dina realtids-PCR-experiment. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnar, 0,1 ml |
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare) |
| Produkttyp | Kalibreringsplatta |
| För användning med (applikation) | Spektralkalibrering |
| Frakt skick | Torr is |
| Volym (metrisk) termiskt blockprov | 0.1 mL |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnar, 0,1 ml |
| PCR-metod | qPCR |