Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplatta 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ färgämnen), 96-brunnar, 0,2 ml
Produktkod. 15800853 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15800853 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15800853 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A26332
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för ABY™ , JUN™ , och MUSTANG PURPLE™ färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,2 ml realtids-PCR-system.
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för ABY™ , JUN™ , och MUSTANG PURPLE™ färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,2 ml realtids-PCR-system. Det möjliggör samtidiga flera färgämneskalibreringar i en platta, vilket avsevärt minskar ansträngning och tid som krävs för färgämneskalibrering. Dessutom förbättrar formuleringarna av färgämnena i denna platta resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera de fluorescerande spektra för respektive sonder i dina realtids-PCR-experiment. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96-brunnar, 0,2 ml
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne JUN™ , ABY™ , Mustang Purple™
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare)
Produkttyp Kalibreringsplatta
För användning med (applikation) Spektralkalibrering
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 tallrik
Plattkompatibilitet 96-brunnar, 0,2 ml
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
PCR-metod qPCR