Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplatta 3 (TAMRA™ , NED™ Cy™5-färgämnen), 96-brunnars, 0,1 ml
Produktkod. 15840853 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15840853 1 tallrik Varje
1 options
Produktkod. 15840853 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A26340
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för TAMRA™ , NED™ och Cy ™5 färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,1 ml realtids-PCR-system.
Denna platta fastställer de rena färgämnesspektra och multikomponentvärden för TAMRA™ , NED™ och Cy ™5 färgämnen på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 och 5 96-brunnars 0,1 ml realtids-PCR-system. Det möjliggör samtidiga flera färgämneskalibreringar i en platta, vilket avsevärt minskar ansträngning och tid som krävs för färgämneskalibrering. Se instrumentets användarhandbok för fullständiga instruktioner om användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96-brunnar, 0,1 ml
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C± 5 °C.
Kalibrerat färgämne Cy ™5, NED , TAMRA™
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (programversion 1.6 eller senare), QuantStudio™ 7 Flex (programversion 1.6 eller senare)
Produktlinje Cy5, NED, QuantStudio, TAMRA
Produkttyp Kalibreringsplatta
För användning med (applikation) Spektralkalibrering
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 tallrik
Plattkompatibilitet 96-brunnar, 0,1 ml
Kalibreringstyp Spektralkalibrering
PCR-metod qPCR