Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-paket
Produktkod. 15771248 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
Half Day SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkar + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15771248
Brand: Applied Biosystems™ A33777
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använder beprövad OptiFlex™-teknologi och med tre oberoende Veriflex™ temperaturzoner, möjliggör QuantStudio™ 3-system förbättrad datanoggrannhet och känslighet för ett brett spektrum av genomiska tillämpningar.
  • Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
  • Beprövad OptiFlex™-teknologi (4 kopplade kanaler med vit LED) för pålitliga resultat
  • Säkert molnbaserat programvarualternativ ger ökad tillgänglighet och lagringsmöjligheter
  • Användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner för bättre kontroll över experiment
  • 96-brunnars 0,2 ml-format eller 96-brunnars 0,1 ml-format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet 0,25 °C
Innehåll och lagring Ingen PC
Termisk enhetlighet 0,4 °C
Kapacitet 96
Visningstyp Pekskärm
Höjd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Garanti 1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Djup (metriskt) 50 cm
Termiskt område 4 °C till 99,9 °C
Beskrivning QuantStudio 3
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 0,1 ml Block: 9,0 °C/s
Excitation Ljusstark LED
Detektionsområde eller 450/450 till 600 nm läskapacitet
Volym (metrisk) termiskt blockprov 0.1 ml
Flerfaldig Upp till 4 mål
Upptäckt 4 kopplade filter
Förkalibrerade färgämnen FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red
Blockkonfigurationer 96-brunnar, Snabb