Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-paket
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Innehåll och lagring:
Half Day SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen PC
PC (laptop)
PC (torn)
Blockkonfigurationer:
96-brunnar
96-brunnar, Snabb
Garanti:
1 års tillverkar + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkarens + 3 års RC utökad garanti, reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 1 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års reparation på serviceställe med lånade instrument
1 års tillverkares + 3 års service på plats (inget planerat underhåll)
1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll)
1 års tillverkargaranti + 1 års utökad garanti (1 planerat underhåll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
- Beprövad OptiFlex™-teknologi (4 kopplade kanaler med vit LED) för pålitliga resultat
- Säkert molnbaserat programvarualternativ ger ökad tillgänglighet och lagringsmöjligheter
- Användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner för bättre kontroll över experiment
- 96-brunnars 0,2 ml-format eller 96-brunnars 0,1 ml-format
Specifikationer
Specifikationer
| Termisk noggrannhet | 0,25 °C |
| Innehåll och lagring | PC (laptop) |
| Termisk enhetlighet | 0,4 °C |
| Kapacitet | 96 |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Höjd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (metrisk) | 27 cm |
| Garanti | 1 års tillverkares + 3 års utökad garanti (inget planerat underhåll) |
| Djup (metriskt) | 50 cm |
| Termiskt område | 4 °C till 99,9 °C |
| Visa mer |